AuftragsverfolgungKontakt
Vannas spring scissors, microserrated | Avantor
Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, straight tips, 90 mm, 5 mm, 0,1 mm, +
Katalognr. FSCI15007-08
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vannas spring scissors, microserrated
Katalognr. FSCI15007-08
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vannas spring scissors, microserrated
Vannas spring scissors, microserrated
Sharp, straight tips, 90 mm, 5 mm, 0,1 mm, +
Preis
SFr. 236.81
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors are microserrated to minimise slippage.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    03
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzengröße:
    0,1 mm
  • Spitzenlänge:
    5 mm