AuftragsverfolgungKontakt
Noyes spring scissors | Avantor
Noyes spring scissors
Sharp, curved tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Katalognr. FSCI15011-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Noyes spring scissors
Katalognr. FSCI15011-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Noyes spring scissors
Noyes spring scissors
Sharp, curved tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Preis
SFr. 199.71
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, curved tips
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    0,275 mm
  • Spitzenlänge:
    14 mm