Noyes spring scissors
Sharp, straight tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Katalognr. FSCI15012-12
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
- Typ:Sharp, straight tips
- Länge:120 mm
- Seq:02
- Spitzengröße:0,275 mm
- Spitzenlänge:14 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.