AuftragsverfolgungKontakt
Noyes spring scissors | Avantor
Noyes spring scissors
Sharp, straight tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Katalognr. FSCI15012-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Noyes spring scissors
Katalognr. FSCI15012-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Noyes spring scissors
Noyes spring scissors
Sharp, straight tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Preis
SFr. 192.84
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,275 mm
  • Spitzenlänge:
    14 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.