AuftragsverfolgungKontakt
Cohan-Vannas spring scissors | Avantor
Cohan-Vannas spring scissors
Blunt, straight tips, 57 mm, 6 mm, 0,1 mm
Katalognr. FSCI15000-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Cohan-Vannas spring scissors
Katalognr. FSCI15000-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Cohan-Vannas spring scissors
Cohan-Vannas spring scissors
Blunt, straight tips, 57 mm, 6 mm, 0,1 mm
Preis
SFr. 281.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have long cutting blades for a more controlled cut.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt, straight tips
  • Länge:
    57 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,1 mm
  • Spitzenlänge:
    6 mm