AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Sharp, curved tips, 140 mm, 6 mm, 0,225 mm
Katalognr. FSCI15021-15
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Katalognr. FSCI15021-15
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Spring scissors, 6 mm cutting edge
Sharp, curved tips, 140 mm, 6 mm, 0,225 mm
Preis
SFr. 234.52
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, curved tips
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    0,225 mm
  • Spitzenlänge:
    6 mm