AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors, 8 mm cutting edge | Avantor
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Blunt, straight tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Katalognr. FSCI15025-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Katalognr. FSCI15025-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Blunt, straight tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Preis
SFr. 186.43
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt, straight tips
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,15 mm
  • Spitzenlänge:
    8 mm