AuftragsverfolgungKontakt
Spring scissors with long handle | Avantor
Spring scissors with long handle
Sharp, straight tips, 185 mm, 5 mm, 0,2 mm
Katalognr. FSCI15028-18
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors with long handle
Katalognr. FSCI15028-18
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors with long handle
Spring scissors with long handle
Sharp, straight tips, 185 mm, 5 mm, 0,2 mm
Preis
SFr. 179.56
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,2 mm
  • Spitzenlänge:
    5 mm