AuftragsverfolgungKontakt
Micro scissors | Avantor
Micro scissors
Sharp, angled to side tips, 145 mm, 2,5 mm, 0,175 mm
Katalognr. FSCI15031-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Micro scissors
Katalognr. FSCI15031-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Micro scissors
Micro scissors
Sharp, angled to side tips, 145 mm, 2,5 mm, 0,175 mm
Preis
SFr. 376.06
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, angled to side tips
  • Länge:
    145 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzengröße:
    0,175 mm
  • Spitzenlänge:
    2,5 mm