Bonn micro forceps
Edelstahl, 70 mm, Smooth, Gerade, 0,3×0,25 mm, 0,3 mm
Katalognr. FSCI11083-07
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:70 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:0,3×0,25 mm
- Spitzenbreite:0,3 mm
- Spitzenform:Gerade