AuftragsverfolgungKontakt
Bonn micro forceps
Bonn micro forceps
Edelstahl, 70 mm, 1×2 teeth, Gerade, 0,3×0,25 mm, 0,45 mm
  FSCI11084-07
Marketsource
Bonn micro forceps
  FSCI11084-07
Marketsource
Bonn micro forceps
Bonn micro forceps
Edelstahl, 70 mm, 1×2 teeth, Gerade, 0,3×0,25 mm, 0,45 mm
SFr. 229.94
1 * 1 ST
  • Länge:
    70 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    1×2 teeth
  • Spitzengröße:
    0,3×0,25 mm
  • Spitzenbreite:
    0,45 mm
  • Spitzenform:
    Gerade