Standard pattern forceps
Edelstahl, 130 mm, Serrated, Gebogen, 2,8×1,4 mm, 2,8 mm
Katalognr. FSCI11001-13
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Länge:130 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:04
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:2,8×1,4 mm
- Spitzenbreite:2,8 mm
- Spitzenform:Gebogen