AuftragsverfolgungKontakt
Vitrectomy scissors | Avantor
Vitrectomy scissors
Sharp, straight tips, 140 mm, 2,2 mm, 0,15 mm
Katalognr. FSCI15036-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Vitrectomy scissors
Katalognr. FSCI15036-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vitrectomy scissors
Vitrectomy scissors
Sharp, straight tips, 140 mm, 2,2 mm, 0,15 mm
Preis
SFr. 620.66
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For the finest microdissection, these stainless steel spring scissors have the smallest blades.
  • Autoclavable
The black handles are made of ribbed plastic to ensure a solid grip.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp, straight tips
  • Länge:
    140 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    0,15 mm
  • Spitzenlänge:
    2,2 mm