AuftragsverfolgungKontakt
Live insect forceps
Edelstahl, 100 mm, Blunt, Gerade, 2,3×0,3 mm
  FSCI26030-10
Marketsource
Live insect forceps
  FSCI26030-10
Marketsource
Live insect forceps
Live insect forceps
Edelstahl, 100 mm, Blunt, Gerade, 2,3×0,3 mm
SFr. 20.15
1 * 1 ST
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzentyp:
    Blunt
  • Spitzengröße:
    2,3×0,3 mm
  • Spitzenform:
    Gerade