AuftragsverfolgungKontakt
S&T Vessel dilating forceps, angled 10° | Avantor
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Edelstahl, 110 mm, Abgewinkelt (10°), Ø 0,2 mm
Katalognr. FSCI00125-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Katalognr. FSCI00125-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Edelstahl, 110 mm, Abgewinkelt (10°), Ø 0,2 mm
Preis
SFr. 295.44
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    110 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzengröße:
    Ø 0,2 mm
  • Spitzenform:
    Abgewinkelt (10°)