AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
Katalognr. FSCI11000-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Katalognr. FSCI11000-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gerade, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
Preis
SFr. 15.12
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    02
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,5×1,35 mm
  • Spitzenbreite:
    2,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade