Standard pattern forceps
Edelstahl, 145 mm, Serrated, Gerade, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Catalog # FSCI11000-14
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Länge:145 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:05
- Spitzentyp:Serrated
- Spitzengröße:3,25×1,6 mm
- Spitzenbreite:3,25 mm
- Spitzenform:Gerade
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..