AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps | Avantor
Standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
Katalognr. FSCI11000-16
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Katalognr. FSCI11000-16
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 160 mm, Serrated, Gerade, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
Preis
SFr. 20.15
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    160 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    07
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,3×1,7 mm
  • Spitzenbreite:
    3,3 mm
  • Spitzenform:
    Gerade