AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps | Avantor
Standard pattern forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gerade, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
Katalognr. FSCI11000-18
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Katalognr. FSCI11000-18
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 180 mm, Serrated, Gerade, 3,7×1,85 mm, 3,7 mm
Preis
SFr. 21.99
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    180 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    09
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,7×1,85 mm
  • Spitzenbreite:
    3,7 mm
  • Spitzenform:
    Gerade