AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps | Avantor
Standard pattern forceps
Edelstahl, 250 mm, Serrated, Gerade, 3,9×2 mm, 3,9 mm
Katalognr. FSCI11000-25
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Katalognr. FSCI11000-25
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 250 mm, Serrated, Gerade, 3,9×2 mm, 3,9 mm
Preis
SFr. 28.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Länge:
    250 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    13
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    3,9×2 mm
  • Spitzenbreite:
    3,9 mm
  • Spitzenform:
    Gerade