AuftragsverfolgungKontakt
Standard pattern forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gebogen, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
  FSCI11001-12
Marketsource
Standard pattern forceps
  FSCI11001-12
Marketsource
Standard pattern forceps
Standard pattern forceps
Edelstahl, 120 mm, Serrated, Gebogen, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
SFr. 20.15
1 * 1 ST
  • Länge:
    120 mm
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    2,5×1,35 mm
  • Spitzenbreite:
    2,5 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen