AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, sharp-blunt | Avantor
Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 185 mm, 57 mm
Katalognr. FSCI14001-18
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp-blunt
Katalognr. FSCI14001-18
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp-blunt
Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 185 mm, 57 mm
Preis
SFr. 41.22
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/blunt, straight tips
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    10
  • Spitzenlänge:
    57 mm