AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, sharp | Avantor
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 130 mm, 42 mm
Katalognr. FSCI14002-13
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Katalognr. FSCI14002-13
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 130 mm, 42 mm
Preis
SFr. 31.61
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    04
  • Spitzenlänge:
    42 mm