Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, curved tips, 120 mm, 41 mm
Catalog # FSCI14003-12
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Typ:Blunt/blunt, curved tips
- Länge:120 mm
- Seq:01
- Spitzenlänge:41 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



