Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Surgical scissors, blunt

Blunt/blunt, curved tips, 185 mm, 57 mm
Katalognr. FSCI14003-18
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Katalognr. FSCI14003-18
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt

Blunt/blunt, curved tips, 185 mm, 57 mm

Preis
SFr. 37.56
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Länge:
    185 mm
  • Seq:
    09
  • Spitzenlänge:
    57 mm