AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, sharp | Avantor
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 41 mm
Katalognr. FSCI14005-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Katalognr. FSCI14005-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 120 mm, 41 mm
Preis
SFr. 34.35
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Spitzenlänge:
    41 mm