AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, sharp | Avantor
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 165 mm, 53 mm
Katalognr. FSCI14005-16
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Katalognr. FSCI14005-16
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp
Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 165 mm, 53 mm
Preis
SFr. 42.14
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    07
  • Spitzenlänge:
    53 mm