AuftragsverfolgungKontakt
Metzenbaum scissors | Avantor
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 145 mm, 35 mm, +
Katalognr. FSCI14116-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
Katalognr. FSCI14116-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 145 mm, 35 mm, +
Preis
SFr. 49.47
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® 
  • Länge:
    145 mm
  • Seq:
    03
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    35 mm