AuftragsverfolgungKontakt
Metzenbaum scissors | Avantor
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Katalognr. FSCI14116-18
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
Katalognr. FSCI14116-18
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 180 mm, 29 mm, +
Preis
SFr. 57.26
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® 
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    01
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    29 mm