AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, sharp-blunt
Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, curved tips, 120 mm, 41 mm
Katalognr. FSCI14004-12
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp-blunt
Katalognr. FSCI14004-12
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, sharp-blunt
Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, curved tips, 120 mm, 41 mm
Preis
SFr. 35.73
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/blunt, curved tips
  • Länge:
    120 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    41 mm