AuftragsverfolgungKontakt
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, straight tips, 145 mm, 47 mm
Katalognr. FSCI14000-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Katalognr. FSCI14000-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, straight tips, 145 mm, 47 mm
Preis
28.86 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    145 mm
  • Seq:
    06
  • Spitzenlänge:
    47 mm