AuftragsverfolgungKontakt
Fine scissors, sharp-blunt | Avantor
Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 100 mm, 27 mm
Katalognr. FSCI14028-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp-blunt
Katalognr. FSCI14028-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp-blunt
Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 100 mm, 27 mm
Preis
SFr. 51.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/blunt, straight tips
  • Länge:
    100 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    27 mm