Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fine scissors, ToughCut® | Avantor

Fine scissors, ToughCut®

Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®, 90 mm, 22 mm, +
Katalognr. FSCI14058-09
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, ToughCut®
Katalognr. FSCI14058-09
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, ToughCut®
Fine scissors, ToughCut®

Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®, 90 mm, 22 mm, +

Preis
SFr. 51.76
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®
  • Länge:
    90 mm
  • Seq:
    02
  • Gezahnt:
    +
  • Spitzenlänge:
    22 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..