AuftragsverfolgungKontakt
Fine scissors, sharp | Avantor
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 115 mm, 25 mm
Katalognr. FSCI14060-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
Katalognr. FSCI14060-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 115 mm, 25 mm
Preis
SFr. 52.68
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, straight tips
  • Länge:
    115 mm
  • Seq:
    08
  • Spitzenlänge:
    25 mm