AuftragsverfolgungKontakt
Fine scissors, sharp | Avantor
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips to side, 105 mm, 21 mm
Katalognr. FSCI14062-10
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
Katalognr. FSCI14062-10
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, sharp
Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips to side, 105 mm, 21 mm
Preis
SFr. 65.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Sharp/sharp, curved tips to side
  • Länge:
    105 mm
  • Seq:
    03
  • Spitzenlänge:
    21 mm