AuftragsverfolgungKontakt
Stevens Tenotomy scissors | Avantor
Stevens Tenotomy scissors
Blunt/blunt, straight tips, 110 mm, 21 mm
Katalognr. FSCI14066-11
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Stevens Tenotomy scissors
Katalognr. FSCI14066-11
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors
Blunt/blunt, straight tips, 110 mm, 21 mm
Preis
SFr. 52.68
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    110 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    21 mm