AuftragsverfolgungKontakt
Mayo scissors | Avantor
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 150 mm, 39 mm
Katalognr. FSCI14010-15
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
Katalognr. FSCI14010-15
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 150 mm, 39 mm
Preis
SFr. 43.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    39 mm