AuftragsverfolgungKontakt
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Katalognr. FSCI14010-17
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo scissors
Katalognr. FSCI14010-17
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo scissors
Mayo scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Preis
SFr. 43.06
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    04
  • Spitzenlänge:
    45 mm