AuftragsverfolgungKontakt
Mayo-Stille scissors | Avantor
Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Katalognr. FSCI14012-17
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Stille scissors
Katalognr. FSCI14012-17
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Stille scissors
Mayo-Stille scissors
Blunt/blunt, straight tips, 170 mm, 45 mm
Preis
SFr. 44.43
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST Each
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Dokumente
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    170 mm
  • Seq:
    04
  • Spitzenlänge:
    45 mm