AuftragsverfolgungKontakt
Mayo-Noble scissors
Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, straight tips, 165 mm, 37 mm
Katalognr. FSCI14014-17
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Mayo-Noble scissors
Katalognr. FSCI14014-17
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Mayo-Noble scissors
Mayo-Noble scissors
Blunt/blunt, straight tips, 165 mm, 37 mm
Preis
SFr. 70.08
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    37 mm