Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, 145 mm, 31 mm
Katalognr. FSCI14016-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
- Typ:Blunt/blunt, straight tips
- Länge:145 mm
- Seq:02
- Spitzenlänge:31 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.