AuftragsverfolgungKontakt
Metzenbaum scissors | Avantor
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, 145 mm, 31 mm
Katalognr. FSCI14016-14
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Metzenbaum scissors
Katalognr. FSCI14016-14
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, 145 mm, 31 mm
Preis
SFr. 43.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Technische Daten
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    145 mm
  • Seq:
    02
  • Spitzenlänge:
    31 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.