AuftragsverfolgungKontakt
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, 180 mm, 35 mm
  FSCI14016-18
Marketsource
Metzenbaum scissors
  FSCI14016-18
Marketsource
Metzenbaum scissors
Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, 180 mm, 35 mm
SFr. 48.10
1 * 1 ST
These scissors are made of stainless steel.
  • Typ:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Länge:
    180 mm
  • Seq:
    05
  • Spitzenlänge:
    35 mm