AuftragsverfolgungKontakt
Plastic forceps | Avantor
Plastic forceps
Acetyl, 115 mm, Smooth, Gebogen, 1,5×0,4 mm
Katalognr. FSCI11700-04
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Plastic forceps
Katalognr. FSCI11700-04
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Plastic forceps
Plastic forceps
Acetyl, 115 mm, Smooth, Gebogen, 1,5×0,4 mm
Preis
SFr. 15.12
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These acetyl forceps are acid resistant and able to withstand temperatures up to 464 °F (240 °C).
  • Strong, stiff plastic
  • Good fatigue life
  • Low moisture sensitivity
  • High resistance to solvents and chemicals
Technische Daten
  • Länge:
    115 mm
  • Material:
    Acetyl
  • Seq:
    04
  • Spitzentyp:
    Smooth
  • Spitzengröße:
    1,5×0,4 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen