Mathieu needle holders
Clamping length of 14 mm, Lockable, Edelstahl, 140 mm, Serrated, tungsten carbide, Gerade, 2,3 mm
Katalognr. FSCI12510-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:Lockable
- Bezeichnung:Clamping length of 14 mm
- Länge:140 mm
- Material:Edelstahl
- Seq:02
- Spitzentyp:Serrated, tungsten carbide
- Spitzenbreite:2,3 mm
- Spitzenform:Gerade