AuftragsverfolgungKontakt
Moria Iris forceps
Moria Iris forceps
MC31, Inox, 100 mm, Serrated, Gebogen, 0,5×0,4 mm, 0,5 mm
Catalog # FSCI11370-31
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria Iris forceps
Catalog # FSCI11370-31
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Moria Iris forceps
Moria Iris forceps
MC31, Inox, 100 mm, Serrated, Gebogen, 0,5×0,4 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 139.71
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Typ:
    MC31
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Inox
  • Seq:
    01
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    0,5×0,4 mm
  • Spitzenbreite:
    0,5 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen