AuftragsverfolgungKontakt
Moria Iris forceps | Avantor
Moria Iris forceps
MC32, Inox, 100 mm, Serrated, Gerade, 0,5×0,3 mm, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11370-32
Marketsource
Anbieter:   FINE SCIENCE TOOLS
Moria Iris forceps
Katalognr. FSCI11370-32
Anbieter:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Moria Iris forceps
Moria Iris forceps
MC32, Inox, 100 mm, Serrated, Gerade, 0,5×0,3 mm, 0,5 mm
Preis
SFr. 134.67
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Typ:
    MC32
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Inox
  • Seq:
    02
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    0,5×0,3 mm
  • Spitzenbreite:
    0,5 mm
  • Spitzenform:
    Gerade