Moria Iris forceps
MC31B, Inox, 100 mm, Smooth, Gebogen, 0,5×,04 mm, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11373-12
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:MC31B
- Länge:100 mm
- Material:Inox
- Seq:03
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:0,5×,04 mm
- Spitzenbreite:0,5 mm
- Spitzenform:Gebogen