Moria Iris forceps
MC32B, Inox, 100 mm, Smooth, Gerade, 0,5×0,3 mm, 0,5 mm
Katalognr. FSCI11373-22
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Typ:MC32B
- Länge:100 mm
- Material:Inox
- Seq:04
- Spitzentyp:Smooth
- Spitzengröße:0,5×0,3 mm
- Spitzenbreite:0,5 mm
- Spitzenform:Gerade
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..