AuftragsverfolgungKontakt
Graefe forceps
Titan, 100 mm, Serrated, Gerade, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
  FSCI11650-10
Marketsource
Graefe forceps
  FSCI11650-10
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Titan, 100 mm, Serrated, Gerade, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
SFr. 85.66
1 * 1 ST
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Titan
  • Seq:
    08
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    1,2×0,9 mm
  • Spitzenbreite:
    1,2 mm
  • Spitzenform:
    Gerade