AuftragsverfolgungKontakt
Graefe forceps
Titan, 100 mm, Serrated, Gebogen, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
N° de catalogue FSCI11652-10
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Graefe forceps
N° de catalogue FSCI11652-10
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Graefe forceps
Graefe forceps
Titan, 100 mm, Serrated, Gebogen, 1,2×0,9 mm, 1,2 mm
Prix
SFr. 90.24
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Länge:
    100 mm
  • Material:
    Titan
  • Seq:
    10
  • Spitzentyp:
    Serrated
  • Spitzengröße:
    1,2×0,9 mm
  • Spitzenbreite:
    1,2 mm
  • Spitzenform:
    Gebogen