VWR® Exsikkatorplatten
, Porzellan, 90 mm
Katalognr. 467-0100
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Exsikkator-Platten aus Porzellan. Zentralloch Ø 20 mm, Filterlöcher Ø ca. 5 mm. Passend für alle Exsikkatoren mit entsprechendem Durchmesser.
: Entsprechend DIN 12911
:
:
:
:
Technische Daten
- Ø:90 mm
- Typ:Porzellan
- Seq:1